Learn More
Natriumpolyphosphat, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10268893 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10268893 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10055293 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10025533 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10268893 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 390930010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.75 €
    50.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 9.10 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50813-16-6 ∣ (NaO3P)n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50813-16-6
Summenformel (NaO3P)n
MDL-Nummer MFCD00134118
Synonym hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
IUPAC-Name Natriumpolyphosphat
SMILES [Na]OP(-*)(=O)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium polyphosphate
Schmelzpunkt 600.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (NaPO3)n
Merck Index 15, 8773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/l (20°C)
Reinheit (%) 65 to 70%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium polyphosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.