Learn More
Natrium-Kalium-(K2Na)-Kieselgel, 35-40 %, Alkalimetall in Kieselgel, Stufe I, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443915 5 g 5 Gramm
15453915 25 g 25 Gramm
15463915 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044890.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Reduktiv produzierte radikale Anionen und Dianionen, dechlorinate Alkyl- und Arylhalogenide und entschwefelte Verbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD08705348
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium potassium (K2Na)-silica gel, Stage I
Farbe Schwarz
Dichte 0.7g/mL
Menge 5 g
UN-Nummer UN2813
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 bis 40 % Alkalimetall in Kieselgel
Physikalische Form Pulver