Learn More
Natrium-Kalium-Tartrat-Tetrahydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486602 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486602 5 kg 5 Kilogramm
11476602 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486602 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215015605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 €
    313.95 € / 5 Kilogramm
    Sparen 16.05 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
MDL-Nummer MFCD00150989
Synonym Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, Natrium-Kalium-Tartrat-Tetrahydrat, Monokaliummononatriumtartrat-Tetrahydrat, Natrium-Kalium-Tartrat, Tetr, Kaliumnatrium2,3-dihydroxybutanedioat-Tetrahydrat, Kaliumnatriumtetrahydrat-Tartrat, L+-Weinsäure-Kaliumnatriumsalz, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natrium-Kalium-Tartrat-Tetrahydrat
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
Formelmasse 282.2
Reinheit (%) ≥ 99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.