Learn More
Natriumpropylparahydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17973636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973636 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973636 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0432.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Natriumpropylparahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H11 O3 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC-Name Natrium;4-Propoxycarbonylphenolat
Molekulargewicht (g/mol) 202.18
Menge 100 mg
Formelmasse 202,0606 g/mol