Learn More
Natriumpropylparaben, TRC
Artikelnummer. 30136074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136074 5 g 5 Gramm
30133066 25 g 25 Gramm
30005413 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6732655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35285-69-9
Summenformel C10 H11 O3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 202.18
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, sodium salt (9CI), Nipasol M Sodium, Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Propyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Propylparaben sodium, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate, Sodium propyl p-hydroxybenzoate, Sodium propyl paraben
IUPAC-Name Natrium; 4-Propoxycarbonylphenolat
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Formelmasse 202.0606
Reinheit (%) >95%