Learn More
Natriumpyrophosphat-Decahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204684 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15204684 10 kg 10 Kilogramm
10002710 25 g 25 Gramm
10368580 500 g 500 Gramm
10144423 2.5 kg 2.50 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15204684
Marke: Thermo Scientific Acros 205970100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-36-1
Summenformel Na4O7P2·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 446.05
MDL-Nummer MFCD00149200
InChI-Schlüssel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 93.8°C
Chemischer Name oder Material Sodium pyrophosphate decahydrate
Schmelzpunkt 80.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na4P2O7·10H2O
Merck Index 10,9063
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol
Formelmasse 446.05
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Dichte 1.82