Learn More
Natriumpyrophosphat-Decahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692110 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15692110 100 g 100 Gramm
15612120 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15692110 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221368100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-36-1
Summenformel H20Na4O17P2
Molekulargewicht (g/mol) 446.05
MDL-Nummer MFCD00149200
InChI-Schlüssel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym Natriumpyrophosphat-Decahydrat, Tetranatriumsalzpyrophosphat-Decahydrat, Diphosphorsäure, Tetrasodiumsalz, Decahydrat, Pyrophosphat-Natriumsalz-Decahydrat, Pyrophosphat, anorganisch, Kolostrum, Natriumphosphat, Pyro, Natriumprophosphat Na4P2O7-Decahydrat, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumpyrophosphat-Decahydrat
Menge 100 g
Strukturformel Na4P2O7 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 446.06 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz