Learn More
Natriumpyrophosphat, tetrabasisch, Decahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071966 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15653020 500 g 500 Gramm
15643020 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15673020 6 x 2.5 kg 6 Stück
15663020 50 kg 50 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15653020
Marke: Honeywell-Fluka 30411500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-36-1
Summenformel H20Na4O17P2
Molekulargewicht (g/mol) 446.05
InChI-Schlüssel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym Natriumpyrophosphat-Decahydrat, Tetranatriumsalzpyrophosphat-Decahydrat, Diphosphorsäure, Tetrasodiumsalz, Decahydrat, Pyrophosphat-Natriumsalz-Decahydrat, Pyrophosphat, anorganisch, Kolostrum, Natriumphosphat, Pyro, Natriumprophosphat Na4P2O7-Decahydrat, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumpyrophosphat-Decahydrat, tetrabasisch
Menge 500 g
Strukturformel Na4P2O7 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149200
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 446.06 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Puriss. p.a.