Learn More
Natriumpyrophosphat, TRC
Artikelnummer. 30410121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410121 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS66708025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Pyrophosphate
CAS 7722-88-5
Menge 25 g
Summenformel 4 Na . O7 P2
Synonym Diphosphoric acid','sodium salt (1:4), Diphosphoric acid','tetrasodium salt (9CI), Pyrophosphoric acid','tetrasodium salt (8CI), Accoline 126, Anhydrous tetrasodium pyrophosphate, Nankarin S 1, Phosphomix 110, Phosphotex, SPP, SPP (phosphate), Sodium diphosphate, Sodium diphosphate (Na4P2O7), Sodium phosphate (Na4P2O7), Sodium phosphorus oxide (Na4P2O7), Sodium pyrophosphate (Na4P2O7), TSPP, Tetrasodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate (Na4P2O7), Tetrasodium pyrophosphate, Tetrasodium pyrophosphate (Na4P2O7), Thermphos Pyro E 450, Victor TSPP
InChI-Formel InChI=1S/4Na.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Tetranatrium; Phosphonatophosphat
Molekulargewicht (g/mol) 265.9024
Formelmasse 265.871