Learn More
Natriumpyruvat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449063
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449063 250 g 250 Gramm
11439063 50 g 50 Gramm
11423970 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449063 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11148.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Natriumpyruvat, 99 %, C3H3NAO3, CAS-Nummer-113-24-6, 2-Oxopropansäure Natriumsalz, pod38aif08, Propansäure, 2-Oxo-, Natriumsalz, Pyruvat-Natrium, Brenztraubensäure-Natriumsalz, Brenztraubensäure, Natriumsalz, Natrium-2-oxopropanoat, Natrium-alpha-ketopropionat, Natriumpyruvat, unii-pod38aif08, 500 g
Sodium pyruvate is used in cell culture media as an additional source of energy. It acts as an antioxidant and finds protective effects against oxygen radicals. It serves as an intermediate in many metabolic pathways such as sugar metabolism. It is converted into acetyl coenzyme A and enters the trichloroacetic acid cycle. In addition, it is involved with amino acid metabolism and initiates the Kreb's cycle. It plays an important role as a free radical scavenger.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumpyruvat wird in Zellkulturmedien als zusätzliche Energiequelle verwendet. Wirkt als Antioxidans und weist Schutzwirkung gegen Sauerstoffradikale auf. Dient als Zwischenprodukt in vielen Stoffwechselwegen wie dem Zuckerstoffwechsel. Wird in Acetyl-Coenzym A umgewandelt und tritt in den Trichloressigsäurezyklus ein. Darüber hinaus involviert im Aminosäurestoffwechsel und initiiert den Krebs- Zyklus. Spielt eine wichtige Rolle als Fänger freier Radikale.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113-24-6
Summenformel C3H3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 110.044
MDL-Nummer MFCD00002586
InChI-Schlüssel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC-Name Natrium;-2-oxopropanoat
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pyruvate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 g
Beilstein 3568341
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 110.04
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pyruvate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate