Learn More
Natriumsalicylat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030460 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10030460 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10030460 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6200/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
C7H5NAO3, CAS-Nummer-54-21-7, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Enrosalyl, Glutosalyl, Kerasalicyl, Magsalyl, Salsonin, Natrium 2-Hydroxybenzoat, Natriumsalicylat, 500 g, CHEBI:9180, Weiß, 160,1 g/mol, ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M, Natrium;2-Hydroxybenzoat, 200 °C, 2440, 160.104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 200°C
CAS 54-21-7
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C7H5NaO3
MDL-Nummer 2440
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
InChI-Schlüssel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 160.104
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Formelmasse 160.1g/mol
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.