Learn More
Natriumsalicylat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462385 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462385 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1370.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium Salicylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 O3 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sodium salicylate, Sodium 2-hydroxybenzenecarboxylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxybenzoat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 160.1
Menge 10 mg
Formelmasse 160,0136 g/mol