Learn More
Natriumsalicylat, TRC
Artikelnummer. 30009957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009957 500 g 500 Gramm
30012635 250 g 250 Gramm
30006094 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS634900500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-21-7
Summenformel C7 H5 O3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 160.1
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxybenzoat
SMILES [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Salicylate
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Formelmasse 160.0136