Learn More
Natriumselenathydrat, TRC
Artikelnummer. 30419535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419535 250 mg 250 Milligramm
30419035 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30419535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS224760250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Selenate Hydrate
CAS 10102-23-5
Menge 250 mg
Summenformel 10 H2 O . 2 Na . O4 Se
Synonym Sodium Selenate Hydrate, Sodium Selenate (Na2SeO4) Decahydrate
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O4Se.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium; Selenat; Decahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 369.09
Formelmasse 369.981