Learn More
Natriumselenat, Purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumselenat |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Na2SeO4 |
| UN-Nummer | UN2630 |
| Formelmasse | 188.94 mol |
| Reinheit (%) | ≥98 % (T) |
| Verpackung | Poly-Flasche |