Learn More
Natriumsilikat, technisch, Pulver, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070470 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10070470 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10070470 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6400/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
1 kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 72 °C
CAS 6834-92-0
Farbe Weiß
pH 12.6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Na2O3Si
MDL-Nummer 3492
Synonym Natriummetasilikat, Natriumsilikat, Wasserglas, Wasser Glas, Natriumsilikonat, Natriumpolysilicat, Natrium-Sesquisilikat, Natriumsilikatglas, Natriumsilikat-Lösung, Natronwasserglas
InChI-Schlüssel NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium, Dioxido(oxo)silan
Molekulargewicht (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
Formelmasse 122.06 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium silicate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.