Learn More
Natriumlösung für ICP, 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943454 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12943454 500 ml 500 Milliliter
12923454 100 ml 100 Milliliter
12933454 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12943454 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 035 500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Na
Konzentration 1±0.002 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Na
Solvent or Matrix Water
Menge 500 ml