Learn More
Natriumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083631 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12932195
Marke: Fisher Chemical A 042 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-23-5
Summenformel Na
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
MDL-Nummer MFCD00085307
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natrium
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
IUPAC-Name Natrium(1+)-Ion
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml