Learn More
Natrium-Standardlösung für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HCI, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10709044 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10709044 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10709044 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLNA12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.92 €
    148.79 € / 500 Milliliter
    Sparen 30.13 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Na1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-23-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 30 Elemente auf PPB-Ebene.
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Summenformel Na
MDL-Nummer MFCD00085307
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Solvent or Matrix 2 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:26708
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3    1000 μg/ml    PLNA2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLNA2-3Y, -3X
2-5 % Hcl    1000 μg/ml    PLNA1-2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch