missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Standard: Na+ @ 100 μg/mL in H2O, VHG™

Artikelnummer. 17907374
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17907374

Marke: VHG Labs VHGINAW100500

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Sodium Standard: Na+ @ 100 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium
CAS 7440-23-5
Verfahren Ion Chromatography
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI-Formel InChI=1S/Na
SMILES [Na]
IUPAC-Name sodium
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
Menge 500 mL
Formelmasse 22.9898 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt