Learn More
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17937129
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17937129 500 mL 500 Milliliter
17967619 250 mL 250 Milliliter
17977219 100 mL 100 Milliliter
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17937129
Marke: VHG Labs VHGTNAN500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium
CAS 7440-23-5
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Na
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI-Formel InChI=1S/Na
SMILES [Na]
IUPAC-Name sodium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
Menge 500 mL
Formelmasse 22.9898 g/mol