Learn More
Natrium-Standardlösung (Plasma HIQU)
Spezifikation
Spezifikation
| Dampfdichte | 1,02 g/ml |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium standard solution 10 µg/ml
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid