Learn More
Natriumsuccinat-Hexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11374977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374977 250 g 250 Gramm
11384977 1 kg 1 Kilogramm
11394977 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041983.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Sodium succinate hexahydrate is used as a tricarboxylic acid cycle (Krebs cycle) supplement in cell culture applications. It is also used as a flavoring agent for food and beverages. It serves as an intermediate for dyes, perfumes, lacquers, photographic chemicals, alkyd resins, plasticizer, metal treatment chemical, vehicle water cooling systems and coatings. Further, it is used to study x-ray crystallography, protein structural analysis, proteomics and optimization reagents. It is utilized to determine the calorimetric and diffractometric evidence for the sequential crystallization of buffer components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-21-4
Summenformel C4H16Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 270.142
MDL-Nummer MFCD00149117
InChI-Schlüssel ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC-Name Dinatrium;butandioat;hexahydrat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Succinate Hexahydrate
Schmelzpunkt 120°C to 6H2O
Strukturformel NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O
Menge 250 g
Beilstein 3921044
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8679
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 270.14 (162.05 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium succinate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium succinate hexahydrate