Learn More
Natriumsuccinat-Hexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium succinate hexahydrate is used as an ingredient of topical preparations for the treatment of cataract.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium succinate hexahydrate |
| Schmelzpunkt | 120°C-6H2O |
| Strukturformel | NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 3921044 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,8679 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water at a concentration of 270g/L at 20°C (68°F) . |
| Formelmasse | 270.14 (162.05 Anhydrous) |
| Physikalische Form | Granuliert/Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium succinate hexahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Succinate, disodium,hexahydrate