Learn More
Natriumsulfat, +99 %, zur Analyse, Pulver, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10441261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10441261 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10702934 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
15149243 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10441261 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218755000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.30 €
    24.65 € / 500 Gramm
    Sparen 4.65 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt >1700.0 °C
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Schmelzpunkt 884.0 °C
Namenshinweis 99 %, p.a.
Farbe Weiß
pH 5 bis 8 (5%ige Lösung bei 20 °C)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Glühverlust 0.5 % max. (800 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Hinweise zur Zersetzung Zersetzungsdaten: >890 °C
Dichte 2.68
Strukturformel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 185 g/l. Andere Löslichkeiten: löslich in Glycerin und Jodwasserstoff, unlöslich in Alkohol
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Analytisch