Learn More
Natriumsulfat, +99 %, zur Analyse, Pulver, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702934 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10702934 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10441261 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15149243 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702934 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218750025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.50 €
    83.00 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 5.50 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt >1700.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884.0°C
Namenshinweis 99%, p.a.
Farbe Weiß
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Glühverlust 0.5% max. (800°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Hinweise zur Zersetzung Decomposition Information: >890°C
Dichte 2.68
Strukturformel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide,insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch