Learn More
Natriumsulfat, ACS-Reagenz, Wasserfreies Pulver, Solstice
Artikelnummer. 15662390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15662390 500 g 500 Gramm
15652390 25 g 25 Gramm
15632390 1 kg 1 Kilogramm
15642390 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15672390 5 kg 5 Kilogramm
15622390 12 kg 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15662390 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 238597500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.26 €
    35.20 € / 500 Gramm
    Sparen 3.06 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, wasserfrei, Pulver, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Physikalische Form Wasserfreies Pulver
Menge 500 g
Dichte 2,68 g/ml bei 25 °C
Strukturformel Na2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 142,04 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz