Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+%, extra rein, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10142780 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10142780 3 kg 3 Kilogramm
10606082 500 g 500 Gramm
10316390 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10142780 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6600/63
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.55 €
    79.50 € / 3 Kilogramm
    Sparen 15.05 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+%, extra rein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 884 °C
Farbe Weiß
pH 5 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Formelmasse 142,04 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter