Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+%, extra rein, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10316390 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10316390 5 kg 5 Kilogramm
10606082 500 g 500 Gramm
10142780 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316390 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6600/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 €
    75.50 € / 5 Kilogramm
    Sparen 25.50 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+%, extra rein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 884 °C
Farbe Weiß
pH 5 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Formelmasse 142,04 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter