Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10746292 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10746292 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10746292 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6650/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10 €
    31.10 € / 1 Kilogramm
    Sparen 13.00 €
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
1kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 884 °C
CAS 7757-82-6
Farbe Weiß
pH 5 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Na2O4S
MDL-Nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formelmasse 142,04 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter