Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10204070 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10204070 5 kg 5 Kilogramm
10204690 500 g 500 Gramm
10635892 3 kg 3 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10204070
Marke: Fisher Chemical S/6640/65
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Na2O4S, CAS-Nummer 7757-82-6, Dinatriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzkuchen, Natriumsulfat, Natriumsulfat 2:1, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Natriumsulfat, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Thenardite, 5 kg, CHEBI:32149, weiß, 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Na2O4S, CAS-Nummer 7757-82-6, Dinatriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzkuchen, Natriumsulfat, Natriumsulfat 2:1, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Natriumsulfat, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Thenardite, 5 kg, CHEBI:32149, weiß, 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 884°C
Farbe Weiß
pH 5 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Formelmasse 142.04g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter