Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10192730 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10192730 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10192730 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6640/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Schmelzpunkt 884°C
CAS 7757-82-6
Farbe Weiß
pH 5 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Na2O4S
MDL-Nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formelmasse 142.04g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter