Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, Chem Lab
Artikelnummer. 13288243
Ansicht ändern
Click to view available options
Natriumsulfat, wasserfrei, 2,5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
13288243 Natriumsulfat, wasserfrei, 2,5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13288243 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.1412.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.70 €
    41.70 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 22.00 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 888 °C
CAS 7757-82-6
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich > 99%
Summenformel Na2O4S
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
Güte Rein
Verlust bei Trocknung < 0.2%
Verpackung Polyethylen
Dichte 2,7 g/cm3