Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
25,000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25000 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457667 1000 g 1000 Gramm
11467667 5000 g 5000 Gramm
11477667 25,000 g 25000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15702.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.30 €
    48.65 € / 1000 Gramm
    Sparen 7.65 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7727-73-3 ∣ H20Na2O14S ∣ 322.186 g/mol
Sodium sulfate decahydrate is used as a laboratory reagent to precipitate protein. It is largely used as filler in powdered home laundry detergents. It facilitates in leveling, reducing negative charges on fibers, thereby allows dye to penetrate evenly. It avoids the corrosion of stainless steel vessels used in dyeing. It is also used as a laxative and effectively replaces the drug paracetamol in the body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumsulfat-Decahydrat wird als Laborreagenz zur Fällung von Protein verwendet. Es wird hauptsächlich als Füllstoff in Waschmitteln in Pulverform verwendet. Es erleichtert die Nivellierung, reduziert negative Ladungen auf Fasern und ermöglicht so ein gleichmäßiges Eindringen von Farbstoff. Es verhindert die Korrosion von Edelstahlbehältern, die beim Färben verwendet werden. Es wird auch als Abführmittel verwendet und ersetzt effektiv das Medikament Paracetamol im Körper.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Aluminium und Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-73-3
Summenformel H20Na2O14S
Molekulargewicht (g/mol) 322.186
MDL-Nummer MFCD00149189
InChI-Schlüssel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate decahydrate
Schmelzpunkt ∼32°C
pH 5.2 to 8.0
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 1000 g
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.46
Merck Index 14,8680
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerin. Insoluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 322.19 (142.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Güte Ungraded