Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 884°C |
| CAS | 7727-73-3 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5.2 to 9.2 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | H20Na2O14S |
| MDL-Nummer | 149189 |
| Synonym | sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o |
| InChI-Schlüssel | RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L |
| Mehr anzeigen |