Learn More
Natriumsulfat, frei fließend, Reagenzienqualität, wasserfrei, ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15647110 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15647110
Marke: Honeywell-Fluka 79353112KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Schmelzpunkt 884 °C (Literatur)
Namenshinweis Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 12 kg
Strukturformel Na2SO4
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) >99%
Güte Reagenz
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 2.68 g/ml bei 25 °C (Lit.)