Learn More
Natriumsulfat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, wasserfrei, 99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumsulfat |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.Bp, USP |
| Physikalische Form | Anhydrisch |
| Menge | 2.5 kg |
| Strukturformel | Na2SO4 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfat |
| Formelmasse | 142.04 mol |
| Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
| Güte | puriss. |
| Mehr anzeigen |