Learn More
Natriumsulfid, 90+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10750971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10750971 10 g Glasflasche 10 Gramm
10618264 50 g Glasflasche 50 Gramm
13408518 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10750971 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310180100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 €
    137.00 € / 10 Gramm
    Sparen 10.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1313-82-2
Summenformel Na2S
Molekulargewicht (g/mol) 78.04
MDL-Nummer MFCD00003498
InChI-Schlüssel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Sodium sulfide
Namenshinweis 90%, balance water
Farbe Beige-Gelb
Physikalische Form Pulver und Klumpen
Menge 10 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 90% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2S
Merck Index 15,881
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 186g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfanid
Formelmasse 78.04
Reinheit (%) ≥90%
Güte Rein
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium sulfide
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.