Learn More
Natriumsulfid-Hydrat, 60 bis 64 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium sulfide hydrate |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Flocken und Brocken |
| Menge | 10 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 60 to 64% (Na2S) (Iodimetry) |
| Strukturformel | Na2S·xH2O |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether |
| IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfanid; Hydrat |
| Formelmasse | 78.04 |
| Reinheit (%) | 60 to 64% |
| Mehr anzeigen |