Learn More
Natriumsulfid-Hydrat, Honeywell™
Artikelnummer. 15691440 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15691440
Marke: Honeywell Research Chemicals 14738250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Für gravimetrische Analysen
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27610-45-3
Summenformel Na2S
Molekulargewicht (g/mol) 78.04
MDL-Nummer MFCD00149183
InChI-Schlüssel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfid-Monohydrat
Farbe Farblos
Menge 250 g
UN-Nummer UN1849
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfanid; Hydrat
Formelmasse 78.04 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 59 bis 65 %
Verpackung Glasflasche
Aussehen Flocken