Learn More
Natriumsulfid-Hydrat, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumsulfid-Monohydrat |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN1849 |
| IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfanid; Hydrat |
| Formelmasse | 78.04 g/mol (wasserfreie Basis) |
| Reinheit (%) | 59 bis 65 % |
| Verpackung | Glasflasche |
| Aussehen | Flocken |