Learn More
Natriumsulfid-Hydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351778
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11351778 500 g 500 Gramm
11361778 2 kg 2 Kilogramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11351778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011664.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Sodium sulfide hydrate is used as an oxygen scavenger in water treatment, bleaching agent in textile industry, desulfurising and as a dechlorinating agent and in leather industry, sulfonation and sulfomethylation agent in chemical industry. It is involved in the production of rubber chemicals and sulfur dyes. It is also used to prepare 3-nitroaniline from 1,3-dinitrobenzene and thioethers from alkyl halide. It plays an important role in other applications such as ore flotation, oil recovery, making dyes, and detergent. In addition, it is used in pulp and paper industry in the Kraft process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27610-45-3
Summenformel Na2S
Molekulargewicht (g/mol) 78.04
MDL-Nummer MFCD00149183
InChI-Schlüssel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfide hydrate
Schmelzpunkt ∽50°C (decomposition)
Physikalische Form Flocken
Menge 500 g
UN-Nummer UN1849
Merck Index 14,8681
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in etherSoluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfanid; Hydrat
Formelmasse 78.04 (anhydrous)
Güte Technisch
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 1.427 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium sulphide hydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium sulphide hydrate