Learn More
Natriumsulfid-Hydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361778
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11361778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011664.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Sodium sulfide hydrate is used as an oxygen scavenger in water treatment, bleaching agent in textile industry, desulfurising and as a dechlorinating agent and in leather industry, sulfonation and sulfomethylation agent in chemical industry. It is involved in the production of rubber chemicals and sulfur dyes. It is also used to prepare 3-nitroaniline from 1,3-dinitrobenzene and thioethers from alkyl halide. It plays an important role in other applications such as ore flotation, oil recovery, making dyes, and detergent. In addition, it is used in pulp and paper industry in the Kraft process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27610-45-3
Summenformel Na2S
Molekulargewicht (g/mol) 78.04
MDL-Nummer MFCD00149183
InChI-Schlüssel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfide hydrate
Schmelzpunkt ∼50°C (decomposition)
Farbe Gelb
Physikalische Form Flocken
Menge 2 kg
UN-Nummer UN1849
Merck Index 14,8681
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in etherSoluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfanid; Hydrat
Formelmasse 78.04 (Anhydrous)
Güte Technisch
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 1.427 g/mL