Learn More
Natriumsulfit, 98.5 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10032850 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10422031 25 g Glasflasche 25 Gramm
10320594 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10117743 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10032850
Marke: Thermo Scientific Acros 219270010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.04
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfite
Schmelzpunkt >500.0°C
Namenshinweis Anhydrous, For analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Feine Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) 98.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.63
Dichte 2.6300g/mL