Learn More
Natriumsulfit, 98.5 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10320594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10320594 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10422031 25 g Glasflasche 25 Gramm
10032850 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10117743 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10320594 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219272500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.55 €
    24.80 € / 250 Gramm
    Sparen 0.75 €
    2% Rabatt
Visualizza tutte le promozioni
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.04
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Chemischer Name oder Material Sodium sulfite
Schmelzpunkt >500.0°C
Namenshinweis Anhydrous, For analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Feine Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 230g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,ppractically insoluble in alcohol
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) 98.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.63
Dichte 2.6300g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.