Learn More
Natriumsulfit, ≥ 98 %, ACS Reagenz, wasserfrei, Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10025643 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10025643
Marke: Thermo Scientific Acros 424430025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.04
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfite
Schmelzpunkt >500.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.63
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 2.6300g/mL