Learn More
Natriumsulfit, ≥ 98 %, ACS Reagenz, wasserfrei, Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10464135 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10464135 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10167760 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10025643 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10464135 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424432500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.50 €
    19.65 € / 250 Gramm
    Sparen 3.85 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.04
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfite
Schmelzpunkt >500.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.63
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodimetry)
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 2.6300g/mL
Strukturformel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz