Learn More
Natriumsulfit, TRC
Artikelnummer. 30408813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408813 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS689135100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Sulfite
CAS 7757-83-7
Menge 100 g
Summenformel Na2O3S
Synonym Sulfurous Acid Disodium Salt, Anhydrous Sodium Sulfite, Disodium Sulfite, E 221, S-WAT, Sulfurous Acid Sodium Salt, Sodium Sulfite Anhydrous
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
Molekulargewicht (g/mol) 126.04
Formelmasse 125.9364