Learn More
Natriumsulfid-Lösung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494739 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Manipulationssicher
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11494739 100 ml Manipulationssicher 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11494739 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1083901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Pharm. Kapitel 4 (4.1.1 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Natriumsulfid-Lösung, EP-Qualität, Reagecon™ ist ein gebrauchsfertiges Reagenz mit 12g Natriumsulfid, das mit einer wässrigen Glycerinlösung auf 100ml verdünnt wird und für manuelle und automatisierte Titrationen verwendet werden kann.
Diese Natriumsulfid-Lösung wird durch Auflösen von 12 g Natriumsulfid in 45 ml-Lösungsmittelmischung aus 10 Teilen Wasser und 29 Teilen Glycerin (85 %) hergestellt und mit derselben Mischung auf 100 ml verdünnt.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfid
CAS 1313-84-4, 56-81-5, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Summenformel H18Na2O9S
MDL-Nummer MFCD00149184
Synonym Dinatriumsulfid Nonahydrat
InChI-Schlüssel ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
IUPAC-Name Dinatriumnonahydrat-Sulfandiid
Molekulargewicht (g/mol) 240.17
Formelmasse 240.2 mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 12 g/100 ml
Geruch Schwefelwasserstoff (faule Eier)
Verpackung Manipulationssicher
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM SULPHIDE SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium sulphide