Learn More
Natriumsulfit, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10645812 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10645812 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10645812 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 1777.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.42 €
    46.08 € / 1 Kilogramm
    Sparen 8.34 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborreagenzien
Spezifikation
Schmelzpunkt >500 °C
CAS 7757-83-7
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich mindestens 95 %
Summenformel H14Na2O10S
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium Sulfit
Molekulargewicht (g/mol) 252.14
Dichte 2,63 g/cm³ (20 °C)